Tisk…
2-(Bromomethyl)naphthalene, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 3940 CZK
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene, Technical Grade
2-(Bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221.1
Bod varu: 213 °C/100mmHg
Bod tání: 52…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004123
CAS číslo: 939-26-4
UN: 3261
ADR: 8 II