2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitro-2-pyridinol
OR4275-500G
OR4275-1KG
OR4275-50G
APOSOR4275-500GEA
4960
CZK
APOSOR4275-500G
APOSOR4275-1KG
APOSOR4275-50G
2-Hydroxy-5-nitropyridine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140,1 g/mol Bod tání: 188…191 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006276 CAS číslo: 5418-51-9 EINECS: 226-525-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...