Tisk…
2,5-Dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 705 CZK
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Bod varu: 190…191 °C
Bod tání: 59…62 °C
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006239
CAS číslo: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2