Tisk…
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
OR4273-25G OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA 705 CZK
APOSOR4273-25G APOSOR4273-5G
5-Bromo-2-hydroxypyridine
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Bod tání: 174…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234042
CAS číslo: 13466-38-1