Tisk…
2-Bromo-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 1370 CZK
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Bromo-3-methylpyridine
2-Bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 218…219 °C
Hustota: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239380
CAS číslo: 3430-17-9