6-Aminopyridin-2-ol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4269-5G
OR4269-1G
OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA
0
CZK
APOSOR4269-5G
APOSOR4269-1G
APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, technická kvalita
6-Aminopyridin-2-ol
Vzorec:
C₅H₆N₂O Bod tání: 210…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039717 CAS číslo: 5154-00-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |