Tisk…
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 705 CZK
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006313
CAS číslo: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5