Tisk…
2,6-Diacetylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4267-25G OR4267-100G
APOSOR4267-25GEA 1620 CZK
APOSOR4267-25G APOSOR4267-100G
2,6-Diacetylpyridine
2,6-Diacetylpyridine
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006304
CAS číslo: 1129-30-2