Tisk…
4-Amino-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4266-1G OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA 622 CZK
APOSOR4266-1G APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodopyridine
4-Amino-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Bod tání: 95…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663853
CAS číslo: 88511-27-7