Tisk…
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid Hemihydrate
OR4265-100G OR4265-25G OR4265-5G
APOSOR4265-100GEA 5390 CZK
APOSOR4265-100G APOSOR4265-25G APOSOR4265-5G
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₄N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010620
CAS číslo: 3641-13-2
EINECS: 222-868-1