Tisk…

3,4-Dichloroaniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR4252-10G OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA 622 CZK
APOSOR4252-10G APOSOR4252-100G
3,4-Dichloroaniline
3,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Bod varu: 272 °C
Bod tání: 69…73 °C
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007768
CAS číslo: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR