Tisk…
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4251-25G OR4251-5G
APOSOR4251-25GEA 705 CZK
APOSOR4251-25G APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Bod varu: 110 °C
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368635
CAS číslo: 3621-82-7