Tisk…
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxybenzeneboronic acid
OR4250-1G OR4250-5G OR4250-250MG
APOSOR4250-1GEA 910 CZK
APOSOR4250-1G APOSOR4250-5G APOSOR4250-250MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₃
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659863
CAS číslo: 89488-25-5