Tisk…
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chloro-5-methylphenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid
OR4249-1G OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA 622 CZK
APOSOR4249-1G APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659822
CAS číslo: 193353-35-4