Tisk…
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Hydrazinecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR4245-1G OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA 3150 CZK
APOSOR4245-1G APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₉BN₂O₃
MW: 179.97 g/mol
Bod tání: 236…240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659865
CAS číslo: 850567-95-2