Tisk…
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 2900 CZK
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084875
CAS číslo: 698-29-3
EINECS: 211-814-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III