Tisk…
2-Chloro-3-nitrothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4235-1G OR4235-5G OR4235-250MG
APOSOR4235-1GEA 1660 CZK
APOSOR4235-1G APOSOR4235-5G APOSOR4235-250MG
2-Chloro-3-nitrothiophene 98%
2-Chloro-3-nitrothiophene
Vzorec: C₄H₂ClNO₂S
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052159
CAS číslo: 5330-98-3