Methyl adipoyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4232-100G
OR4232-25G
APOSOR4232-100GEA
0
CZK
APOSOR4232-100G
APOSOR4232-25G
Methyl adipoyl chloride 96%
Methyl adipoyl chloride
Vzorec:
C₇H₁₁ClO₃ Bod varu: 76 °C/0,8mmHg Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013661 CAS číslo: 35444-44-1 UN: 3265 ADR: 8,II |