Tisk…
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-4-bromobenzoate
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 5530 CZK
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783014
CAS číslo: 135484-83-2