Tisk…
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 7280 CZK
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128294
CAS číslo: 862728-60-7