Tisk…
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrophenyl 2-bromoacetate
OR42285-1G OR42285-5G OR42285-10G
APOSOR42285-1GEA 1210 CZK
APOSOR42285-1G APOSOR42285-5G APOSOR42285-10G
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
4-Nitrophenyl bromoacetate
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,0415 g/mol
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051840
CAS číslo: 19199-82-7