Tisk…
N-Methyldicyclohexylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 622 CZK
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Methyldicyclohexylamine 97%
N-Methyldicyclohexylamine
Vzorec: C₁₃H₂₅N
Bod varu: 265 °C
Hustota: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014289
CAS číslo: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8,II