Tisk…
1-Iodo-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 2070 CZK
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-Iodo-2-nitrobenzene
1-Iodo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄INO₂
MW: 249.01
Bod varu: 288…289 °C
Bod tání: 49…51 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007088
CAS číslo: 609-73-4
EINECS: 210-200-1