Tisk…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pd(PPh3)4
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 787 CZK
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010012
CAS číslo: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9