Tisk…
2-Iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Iodobenzonitrile
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 1620 CZK
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrile 98%
2-Iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Bod tání: 51…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079761
CAS číslo: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III