Tisk…
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
OR42237-25G OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA 7180 CZK
APOSOR42237-25G APOSOR42237-5G
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Bod varu: 92…93 °C/12mmHg
Hustota: 1.845 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039196
CAS číslo: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2