Tisk…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 705 CZK
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
Bod varu: 240 °C/6,5mmHg
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006864
CAS číslo: 91-44-1
EINECS: 202-068-9