Tisk…
2-(Furfurylthio)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42233-1G OR42233-250MG OR42233-500MG OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA 1490 CZK
APOSOR42233-1G APOSOR42233-250MG APOSOR42233-500MG APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Vzorec: C₇H₁₁NOS
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075029
CAS číslo: 36415-21-1