Tisk…

1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene

OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 1040 CZK
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅Br
MW: 181,03 g/mol
Bod varu: 92…93 °C/20mmHg
Hustota: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863358
CAS číslo: 766-46-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR