Tisk…
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR4223-1G OR4223-5G
APOSOR4223-1GEA 7770 CZK
APOSOR4223-1G APOSOR4223-5G
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃BClNO₄
MW: 253,49 g/mol
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363774
CAS číslo: 850589-49-0