Tisk…
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42223-100G OR42223-25G OR42223-500G
APOSOR42223-100GEA 0 CZK
APOSOR42223-100G APOSOR42223-25G APOSOR42223-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 177…178 °C
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009707
CAS číslo: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3