2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
OR42222-100G
OR42222-25G
OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA
4370
CZK
APOSOR42222-100G
APOSOR42222-25G
APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182.22 g/mol Bod varu: 172…174 °C/17mmHg Bod tání: 44…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002894 CAS číslo: 7417-21-2 EINECS: 231-032-5 |