Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42221-25G OR42221-100G OR42221-500G
APOSOR42221-25GEA 0 CZK
APOSOR42221-25G APOSOR42221-100G APOSOR42221-500G
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Bod varu: 115 °C/8mmHg
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032743
CAS číslo: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0