Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42220-25G OR42220-5G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 3230 CZK
APOSOR42220-25G APOSOR42220-5G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Vzorec: C₁₄H₂₃N
Bod varu: 233 °C
Bod tání: 33…36 °C
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006305
CAS číslo: 38222-83-2