Tisk…
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
OR42216-100G OR42216-25G OR42216-5G
APOSOR42216-100GEA 2030 CZK
APOSOR42216-100G APOSOR42216-25G APOSOR42216-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione 98%
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Bod varu: 72…73 °C/6mmHg
Hustota: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008848
CAS číslo: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3