N-Boc-L-threonine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR42214-100G
OR42214-25G
OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA
2980
CZK
APOSOR42214-100G
APOSOR42214-25G
APOSOR42214-500G
N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Vzorec:
C₉H₁₇NO₅ Bod tání: 80…82 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00065946 CAS číslo: 2592-18-9 EINECS: 219-987-6 |