Tisk…

2-Iodo-2-methylpropane 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide

OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 4070 CZK
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Iodo-2-methylpropane 95%
2-Iodo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184.02
Bod varu: 99…100 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001068
CAS číslo: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR