Tisk…
3-Bromo-5-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42210-100G OR42210-25G OR42210-5G
APOSOR42210-100GEA 4470 CZK
APOSOR42210-100G APOSOR42210-25G APOSOR42210-5G
3-Bromo-5-methylaniline 97%
3-Bromo-5-methylaniline
Vzorec: C7H8BrN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11845553
CAS číslo: 74586-53-1