Tisk…
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 1870 CZK
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236.4500 g/mol
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100437
CAS číslo: 16588-26-4