Tisk…
2-Bromo-5-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 1820 CZK
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotoluene
2-Bromo-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007281
CAS číslo: 7149-70-4