Tisk…
3,5-Dibromoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 3740 CZK
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromoanisole
3,5-Dibromoanisole
Vzorec: C₇H₆Br₂O
Bod varu: 124 °C/9,75mmHg
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258848
CAS číslo: 74137-36-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III