3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR42204-1G
OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA
622
CZK
APOSOR42204-1G
APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Vzorec:
C6H5Br2N Bod tání: 22…23 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00234159 CAS číslo: 38749-87-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...