Tisk…
1,4-Diiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4220-100G OR4220-500G OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA 1660 CZK
APOSOR4220-100G APOSOR4220-500G APOSOR4220-1KG
1,4-Diiodobenzene
1,4-Diiodobenzene
Vzorec: C₆H₄I₂
MW: 329.91
Bod varu: 285 °C
Bod tání: 131…133 °C
Hustota: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001054
CAS číslo: 624-38-4
EINECS: 210-842-2