Tisk…
5-Chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 2070 CZK
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chloroquinoline
5-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod tání: 28…32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00239413
CAS číslo: 635-27-8