Tisk…
4-Bromo-7-azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 622 CZK
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 176…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272233
CAS číslo: 348640-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III