Tisk…
Benzophenone imine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzophenoneimine
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 1780 CZK
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenone imine 97%
Benzophenone imine
Vzorec: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Bod varu: 151…153 °C/10mmHg
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001760
CAS číslo: 1013-88-3