Tisk…
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 1370 CZK
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00728625
CAS číslo: 28942-54-3