Tisk…
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 6620 CZK
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 66…67 °C/19mmHg
Hustota: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00074874
CAS číslo: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III