Tisk…
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4218-10G OR4218-1G OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA 29790 CZK
APOSOR4218-10G APOSOR4218-1G APOSOR4218-5G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363767
CAS číslo: 850589-40-1