Tisk…
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR42179-1G
APOSOR42179-1GEA 8930 CZK
APOSOR42179-1G
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Vzorec: C₆H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870771
CAS číslo: 59646-16-1